Learn More
BD BBL™ Taxo™ A Discs (Vial)
Artikelnummer. p-4897786
Change view
Click to view available options
Verpackungsart:
6 Fläschchen
Ein Fläschchen
Menge:
50 Blättchen
6 x 50 Scheiben
Packungsgröße:
300 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verpackungsart Menge unitSize
11772914 Ein Fläschchen 50 Blättchen 50 Stück
11782914 6 Fläschchen 6 x 50 Scheiben 300 Stück
2 options
Artikelnummer. 11772914
Marke: BD 231040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For presumptive identification of group A beta-hemolytic streptococci based on susceptibility to a low level of bacitracin
  • Mit ca. 0,04 Einheiten Bacitracin pro Scheibe imprägniert
Taxo A-Scheiben sind nicht für Empfindlichkeitstests geeignet.
Bestellinformation
Vials of 50 discs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Bacitracin
Konzentration 0.04U.
Inhalt und Lagerung -20°bis +8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Differenzierung von Streptokokken der Gruppe A.
Verpackungsart Ein Fläschchen
Menge 50 Blättchen
Für in vitro -Diagnostik.