Learn More
BD BBL™ Taxo™ P Discs (Vial)
Beschreibung
- 6-mm-Scheiben aus hochwertigem saugfähigem Papier
- Jede Scheibe ist mit ca. 5,0 μg Ethylhydrocuprein-Hydrochlorid imprägniert
Bestellinformation
Vials of 50 discs.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Ethylhydrocuprein-Hydrochlorid (Optochin) |
| Konzentration | 5 μg |
| Inhalt und Lagerung | -20°bis +8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Differenzierung von Pneumokokken |
| Verpackungsart | Fläschchen |
| Menge | 50 Blättchen |
Für in vitro -Diagnostik.