Learn More
BD BBL™ Tellurit-Lösung
Artikelnummer. 14881241
Click to view available options
:
Tellurit-Lösung, 1 %; 5 ml
Artikelnummer. 14881241
Marke: BD 215294
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sterile 1 %ige-Lösung aus Kaliumtellurit, einem Differenzialmittel
  • Präparierte Trockenkulturmedien
  • Als Additiv geeignet
  • Koagulase-positive Staphylokokken zur Reduzierung von Tellurit und Produktion von schwarzen Kolonien
  • Erhältlich in 5 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttyp Medien-Supplement
Sterilität Steril
Menge 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BBL Tellurite Solution 1%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dipotassium trioxotellurate