Learn More
BD BD Biosciences Fixierbare Viabilitätsfärbemittel 620
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reagiert mit und bindet kovalent an Zelloberflächen- und intrazelluläre Amine
- Durchlässige Plasmazellmembranen, wie sie in nekrotischen Zellen vorhanden sind, ermöglichen eine intrazelluläre Diffusion von Farbstoff und eine kovalente Bindung an höhere Gesamtkonzentrationen von Aminen als in nicht durchlässigen lebenden Zellen
- Nekrotische Zellen, die in einer typischen In-vitro-Assay-Markierung mit höheren Farbstoffkonzentrationen vorhanden sind, erhöhen ihre Fluoreszenzintensität um das 10- bis 20-Fache über lebensfähige Zellen
- Markierte Zellen können mit Formaldehyd für die nachfolgende Dekontamination, das Einfrieren und/oder die Permeabilisierung und die anschließende intrazelluläre Färbung fixiert werden, während gleichzeitig eine stabile Lebensfähigkeit der Färbefluoreszenz erhalten bleibt
- Angeregt mit einem Gelb-Grün-Laser (mit einer Anregung von maximal 523 nm), wird aber auch durch den Blauen Laser gut angeregt
- Fluoreszenz-Emission von maximal 617 nm
- Anwendungen: Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 μg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie) (während der Entwicklung getestet) |