Learn More
BD BD Biosciences Tuberkulin-Spritze
Artikelnummer. 12947406
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12947406 1 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12947406 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 305502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für kleine Mengen von Medikamenten (z. B. Impfstoffe, Heparin). BD™ Plastipak™ Testspritze für Tuberkulin ist eine kleine 1 ml-Tuberkulinspritze mit einer kurzen, geschweißten Kanüle. Die latexfreie, sterile Spritze wurde für den einmaligen Gebrauch entwickelt.
  • Mit aufgesetzter Nadel und ohne Totraum
  • Gammabestrahlt und in Beuteln zu 10 Stück verpackt
  • 1 ml-Einwegspritzen mit 0.01 ml-Graduierung
  • Sprühzylinder und Kolbenstange aus klarem Polypropylen (Latex- und PVC-frei)
  • Silikonölschmiermittel für eine allmähliche, glatte Kolbenbetätigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen, Silikonöl (Schmiermittel)
Kanülen-Gauge 27 g
Außendurchmesser (metrisch) 0,40 mm (Nadel)
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 10 mm
Produkttyp Tuberkulinspritze
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0,01 mL
Menge 500 Packungen
Verpackung Beutel à 10 Stück
Volumen (metrisch) 1 ml
Graduated Ja
Sterilität Steril