Learn More
BD Biotin Human T-Lymphozyten-Anreicherungsset – DM
Beschreibung
Beinhaltet
CD11b/Mac-1, CD16, CD19,CD36, CD41a, CD56, CD235a biotinylierter Antikörper-Cocktail und BD IMag™ SAv-Partikel
Die Set-Komponenten sind Cocktail zur Anreicherung von Biotin T-Lymphozyten, human, und Cocktail zur Anreicherung von Biotin T-Lymphozyten, human.
Komponenten
- Cocktail zur Anreicherung von Biotin T-Lymphozyten, human
- Cocktail zur Anreicherung von Biotin T-Lymphozyten, human
- Reaktivität: Human
Magnetische Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | CD11b/Mac-1, CD16, CD19, CD36, CD41a, CD56, CD235a Biotinylierter Antikörper-Cocktail und BD IMAG™ SAv-Partikel |
| Produkttyp | Anreicherung von T-Lymphozyten |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Magnetische Nanopartikel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Magnetische Kennzeichnung |
| Menge | 5 mL |
Nur für Forschungszwecke