Learn More
BD Lösung zur Zellablösung
Artikelnummer. 15811109 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15811109 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15811109 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 561527
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz für Trypsin-Lösung und kann für das Passieren von Zelllinien verwendet werden
  • Enthält keine aus Säugetieren oder Bakterien gewonnenen Produkte
  • Besteht aus collagenolytischen und proteolytischen Enzymen
  • Eignet sich gut für das Abtrennen von Zellen zur Analyse vieler Zelloberflächenmarker mit Durchflusszytometrie und für die Zellsortierung
Durchflusszytometrie, Zellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Menge 100 ml