Learn More
BD Cocktail zur Zellanreicherung
Artikelnummer. 15889488
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
CD4+ T-Gedächniszellen-Anreicherungscocktail
Naiver CD+4 T-Zellen-Anreicherungscocktail
Naiver CD+8 T-Zellen-Anreicherungscocktail
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
15889488 Naiver CD+8 T-Zellen-Anreicherungscocktail 1 Stück
15819458 Naiver CD+4 T-Zellen-Anreicherungscocktail 1 Stück
15809458 CD4+ T-Gedächniszellen-Anreicherungscocktail 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15889488
Marke: BD 558569
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Human CD4+ T-Gedächtniszelle, Anreicherungs-Cocktail, 5.0 ml:
  • Biotin Maus/Anti-Human CD8, Klon SK1
  • Biotin Maus/Anti-Human CD11b, Klon ICRF44
  • Biotin Maus/Anti-Human CD16, Klon 3G8
  • Biotin Maus/Anti-Human CD19, Klon HIB19
  • Biotin Maus/Anti-Human CD36, Klon CB38
  • Biotin Maus/Anti-Human CD41a, Klon HIP8
  • Biotin Maus/Anti-Human CD45RA, Klon HI100
  • Biotin Maus/Anti-Human CD56, Klon B159
  • Biotin Maus/Anti-Human CD123a, Klon 9F5
  • Biotin-Maus/Anti-Human CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2)
  • Biotin Maus/Anti-Human γδ TCR, Klon B1
  • In wässriger Pufferlösung mit 0.09 % Natriumazid
BD IMAG Streptavidin-Partikel Plus – DM, 7.5 ml:
  • In wässriger Pufferlösung mit BSA™ und 0.09 % Natriumazid
Zur Negativauswahl von CD4+ T-Helferzellen aus peripherem Blut
Enthält biotinylierte monoklonale Antikörper, die Antigene erkennen, die auf naiven T-Zellen, CD8+ T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, Γ/δ T-Zellen, Monozyten, DCs, Granulozyten, Thrombozyten und Erythroidzellen exprimiert werden
Negativauswahl wird durchgeführt, um die Anreicherung für unmarkierte Speicherzellen zu ermöglichen. Markierte Zellen wandern in Richtung Magnet (positive Fraktion) und lassen die nicht markierten Zellen in Suspension, sodass sie abgezogen und zurückgehalten werden können (angereicherte Fraktion)
  • Enthält biotinylierte monoklonale Antikörper, die Antigene erkennen, die auf naiven T-Zellen, CD8+ T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, γ/δ T-Zellen, Monozyten, DCs, Granulozyten, Thrombozyten und Erythroidzellen exprimiert werden
  • Verhindert die versehentliche Aktivierung von angereicherten Gedächtnishelfer-T-Helferzellen durch Reagenzien, die sich nicht direkt an diese T-Zellen binden
  • Färbt gleichzeitig Erythrozyten, Thrombozyten und die meisten Leukozyten
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung In wässriger Pufferlösung mit BSA™ 0,09 % Natriumazid bei 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur negativen Auswahl von CD4+ Helper-T-Zellen aus peripherem Blut, magnetische Zelltrennung
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Enthält Biotin-Maus Anti-Human CD8, Klon SK1, CD11b, Klon ICRF44, CD16, Klon 3G8, CD19, Klon HIB19, CD36, Klon CB38, CD41a, Klon HIP8, CD45RA, Klon HI100, CD56, Klon B159, CD123, Klon 9F5, CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2), gd TCR, Klon B1
Produkttyp Naiver CD+8 T-Zellen-Anreicherungscocktail
Menge 5 ml
Nur für Forschungszwecke