Learn More
BD Cytofix/Cytoperm™ Lösungskit für Fixierung/Permeabilisierung, mit BD GolgiStop ™
Alle ansehen BD Biosciences ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
- Fixierungs-/Permeabilisierungslösung (125 ml)
- BD Perm/Wash™ Puffer, 10x Konzentrat mit fötalem Kälberserum (FBS) und Saponin (100 ml)
- Protein-Transporthemmer BD GolgiStop™ (mit Monensin)
Die ex-vivo-Zugabe von GolgiStop zu in-vitro- oder in-vivo-stimulierten Zellen blockiert ihre intrazellulären Transportprozesse. Dies führt zur Anreicherung der meisten Zytokin-Proteine im Golgi-Komplex und verbessert dadurch die Zytokin-Färbungssignale.
- Das GolgiStop-Reagenz ist ausreichend für die Behandlung von bis zu 1 l Zellkultur bei einer Zelldichte von bis zu 2×106 Zellen/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Enthält | 125 ml Fixier-/Permeabilisierungslösung, perm/Wash™ Puffer, fötales Kälberserum (FKS) 10 x und 100 ml Saponin, Protein-Transporthemmer BD GolgiStop™ |
| Anzahl Tests | 250 |
| Menge | 250 Tests |
| Kennzeichnung | RUO |
| Produkttyp | Fixier- und Permeabilisierungsreagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit with Golgistop
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, monensin mononatriumsalz, formaldehyde