missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Human-IFNα; Flex-Set, Bead B8

Artikelnummer. 15860149
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15860149

Marke: BD 560379

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Human-IFNα; Standard; Human-IFNα; PE-Nachweisreagenz; Human-IFNα; Erfassungsbead B8

Bestimmt die menschliche Reaktivität durch Testen von Proben mit BD CBA Human IFN-α Flex Set

Das BD CBA Human-IFNα Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der lösliches Human-IFN-α in aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann.

  • Reaktivität: Qualitätskontrolltests: Human
  • Bead-Position: B8
  • Nachweisgrenze ist 1.5 pg/ml

Mit BD CBA-Masterpuffer-Kit für humanes lösliches Protein (Kat.-Nr.558264, 100 Tests oder 558265, 500 Tests), einem Durchflusszytometer und der FCAP Array™-Software

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha
Kreuzreaktivität Human
Enthält Humanes IFNa, Standard, Humanes IFNa, PE-Nachweisreagenz, Humanes IFNa, Capture-Bead B8
Menge 100 Tests
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produkttyp Humanes IFN-alpha Flex-Set (Bead B8)

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt