Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Human-IL-5; Flex-Set mit erweiterter Sensitivität (Bead A6)
Artikelnummer. 15851089 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15851089 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Natriumazid liefert hochgiftige Stickstoffwasserstoffsäure unter sauren Bedingungen. Saure Verbindungen müssen vor der Entsorgung mit fließendem Wasser verdünnt werden, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeide
Artikelnummer. 15851089 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 561511
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumazid liefert hochgiftige Stickstoffwasserstoffsäure unter sauren Bedingungen. Saure Verbindungen müssen vor der Entsorgung mit fließendem Wasser verdünnt werden, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeide
Beinhaltet
  • Inhalt des Kits:
  • Hochempfindliche Fangperle A6: gelagert in wässriger Pufferlösung, die fötales Kälberserum enthält und ≤ 0,09% Natriumazid
  • Nachweisreagenz (Teil A): gelagert in wässriger Pufferlösung, die BSA enthält und ProClin™ 150
  • Standard: lyophilisiert in einer wässrigen Pufferlösung, die BSA enthält und ProClin 150
Misst Maus-Interleukin-5 (IL-5) in Serum, Plasma und Zellkulturüberstandsproben
Dieses Kit wird in Verbindung mit BD™ Zytometrisches Bead-Array (CBA) Masterpuffer-Kit für verbesserte Empfindlichkeit Human, Durchflusszytometer und FCAP Array™ Software verwendet und kann lösliche Analyte in sehr niedrigen Konzentrationen messen.
  • Bead-basierter Immunoassay
  • Reaktivität: Human
  • Standardmäßiger Assay-Bereich: 274 bis 200000 fg/ml
Durchflusszytometrie/Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Gefriergetrocknet in einer wässrigen Pufferlösung mit BSA™ und ProClin™ 150. Bei 4 °C lagern.
Enthält Einfang-Beads, Detektionsreagenz, Standards
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in Verbindung mit BD™-CBA (Cytometric Bead Array) verwendet
Anzahl Tests 100
Menge 100 Tests
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer