Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Maus-IFN-γ Flex-Set mit erhöhter Empfindlichkeit, Bead A4
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Maus-IFN-γ-Standard, Maus-IFN-γ-Capture Bead A4 mit erhöhter Empfindlichkeit, Maus-IFN-γ-Nachweisreagenz (Teil A)
Wirtsarten:
Spezies-Reaktivität: Maus
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IFN-gamma |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Enthält | IFN-g Standard (Maus), IFN-g Capture Bead A4 mit erhöhter Empfindlichkeit (Maus), IFN-g Nachweisreagenz (Teil A) (Maus) |
| Menge | 100 Tests |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Maus-IFN-gamma Flex-Set mit erhöhter Empfindlichkeit (Bead A4) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IFN-
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT