Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA), Maus-IL13; Flex-Set, Bead B8
Artikelnummer. 15889318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15889318 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15889318 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 558349
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Maus-IL-13 Standard (zwei Fläschchen), Maus-IL-13 PE-Detektionsreagenz (ein Fläschchen), Maus-IL-13 Erfassungsbead B8 (ein Fläschchen)
Bead-basierter Immunoassay zur Messung von Maus-Interleukin-13 (IL-13) in Serum- und Zellkulturüberstandsproben
  • Maus-Reaktivität wurde durch Tests von Proben mit Flex-Set bestimmt
  • Theoretische Nachweisgrenze liegt bei 2.4 pg/ml
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit BSA/fötalem Kälberserum und anderen Reagenzien, je nach Kit-Komponenten
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Gehäuse IL-13
Kreuzreaktivität Maus
Enthält Maus IL-13 Standard (2 Vials), Maus IL-13 PE Nachweisreagenz (ein Vial), Maus IL-13 Capture-Bead B8 (ein Vial)
Menge 100 Tests
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstand
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produkttyp Maus-IL-13 Flex-Set (Bead B8)
Nur für Forschungszwecke