Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array (CBA), Maus MIG; Flex-Set, Bead D9
Artikelnummer. 15849318
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849318
Marke: BD 558341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Maus-MIG; Standard; Maus-MOG; PE-Nachweisreagenz; Maus-MIG; Erfassungsbead D9
Zum Nachweis von durch Gamma-Interferon induziertem Mausmonokin in Serum- und Zellkulturproben
Das BD CBA Maus-MIG Flex-Set ist ein auf Beads basierender Immunoassay, der CXCL9, auch MIG (monokin-induziert durch Gamma-Interferon), genannt, aus Serum- und Zellkulturüberständen gewonnenen Proben messen kann. Maus-Reaktivität wurde durch Testproben mit dem BD CBA Maus MIG-Flex-Set bestimmt.
  • Reaktivität: Maus
  • Reagenzkomponenten für Erfassungsbead und PE-Detektion mit einer 50fachen Konzentration für die Multiplex-Verwendung
  • Standardkomponente ist gefriergetrocknet
  • Nach der Rekonstitution in 4.0 ml-Assay-Verdünner hat der Standard eine Proteinkonzentration von 2500 pg/ml
  • Muss in Verbindung mit BD CBA-Masterpuffer-Kit Human für lösliches Protein, Durchflusszytometer und der FCAP Array™ Software verwendet werden
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MIG
Kreuzreaktivität Maus
Enthält Maus-MIG; Standard; Maus-MIG; PE-Nachweisreagenz; Maus-MIG; Capture-Bead D9
Menge 100 Tests
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produkttyp Maus-MIG Flex-Set (Bead D9)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mouse MIG Flex Set
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT
Nur für Forschungszwecke