Learn More
BD D-Luciferin Natriumsalz
Beschreibung
Beinhaltet
Natriumsalz
Gereinigt durch HPLC-Techniken zur Entfernung von Dehydroluciferin und L-Luciferin, die beide konkurrenzfähige Inhibitoren der Glühwürmchen-Luciferase sind. Bildung von Dehydroluciferin in Gegenwart von ultraviolettem Licht und/oder Feuchtigkeit
- Synthetisch hergestelltes Substrat
- Gefriergetrocknet, in Form von Mononatriumsalz
- Ungepufferte Lösung
- Rekonstituieren von gefriergetrocknetem D-Luciferin mit deionisiertem Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert |
| Kitinhalt | Natriumsalz |
| Typ | D-Luciferin |
| Menge | 50 mg |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luziferase-Assay |
Nur für Forschungszwecke