Learn More
BD D-Luciferin Natriumsalz
Artikelnummer. p-4376419
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15838788
Marke: BD 556875
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Natriumsalz
Spezifisch für Glühwürmchen-Luciferase in den dargestellten Reaktionen
Gereinigt durch HPLC-Techniken zur Entfernung von Dehydroluciferin und L-Luciferin, die beide konkurrenzfähige Inhibitoren der Glühwürmchen-Luciferase sind. Bildung von Dehydroluciferin in Gegenwart von ultraviolettem Licht und/oder Feuchtigkeit
  • Synthetisch hergestelltes Substrat
  • Gefriergetrocknet, in Form von Mononatriumsalz
  • Ungepufferte Lösung
  • Rekonstituieren von gefriergetrocknetem D-Luciferin mit deionisiertem Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert
Kitinhalt Natriumsalz
Typ D-Luciferin
Menge 50 mg
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luziferase-Assay
Nur für Forschungszwecke