Learn More
BD Antiseren zur Typisierung von Salmonellen und Shigella
Artikelnummer. 17392361
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktoren 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktoren 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktoren 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E3, Faktoren (3), (15), (34)
Salmonella O Antiserum Gruppe G, Faktoren 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-Antiserum Gruppe I, Faktor 16
Salmonella O-Antiserum Poly A-I, Faktoren 1-16
Salmonella-O Antiserum Gruppe A Faktoren 1, 2, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 12, 27
Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 5, 12
Salmonella-O Antiserum Gruppe K, Faktor 18
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktoren 3, 15
Shigella Poly-Gruppe C1
Shigella Poly-Gruppe C2
Shigella-Antiserum Polyvalent Gruppe C
Packungsgröße:
1 Stück
3 Milliliter
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17392361 Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktoren 8 1 Stück
17332361 Salmonella O-Antiserum Gruppe I, Faktor 16 1 Stück
11774985 Salmonella O-Antiserum Poly A-I, Faktoren 1-16 3 Milliliter
11712804 Salmonella-O Antiserum Gruppe K, Faktor 18 3 Milliliter
11712874 Shigella Poly-Gruppe C1 3 Milliliter
11722874 Shigella Poly-Gruppe C2 3 Milliliter
11762894 Shigella-Antiserum Polyvalent Gruppe C 3 Milliliter
11735035 Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 5, 12 3 Milliliter
11912805 Salmonella-O Antiserum Gruppe A Faktoren 1, 2, 12 3 Milliliter
17362361 Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktoren 6, 7 1 Stück
11795965 Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktoren 6, 8 3 Milliliter
17382361 Salmonella-O Antiserum Gruppe B Faktoren 1, 4, 12, 27 1 Stück
17372361 Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktoren 3, 15 1 Stück
17302371 Salmonella O Antiserum Gruppe E3, Faktoren (3), (15), (34) 1 Stück
17312371 Salmonella O Antiserum Gruppe G, Faktoren 13, 22, 23, (36), (37) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17392361 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 230161
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Clia Complexity Hoch
Nachweisbare Analyten N. gonorrheae
Typ Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktoren 8
Menge 3 mL
Form Lyophilisiert