Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Antibiotisches Medium 1
Beschreibung
- Penicillintest-Saat-Agar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, EP, USP |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Antibiotisches Medium 1 |
| Produkttyp | Antibiotisches Medium |
| Zusammensetzung | Rinderextrakt 1,5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 4 g/l, Pepton 6 g/l, Dextrose 1 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Penicillintest-Saat-Agar |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |