missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD 500GR Difco Antibiotic medium11 agar .

Artikelnummer. 11779002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11779002 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11779002 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 259310

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Bestimmung der Antibiotika-Potenz mit dem mikrobiologischen Assay-Verfahren

  • Mikrobiologischer Antibiotikum-Assay mit Erythromycin/Neomycin-Agar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität AOAC, USDA, USP
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriert
Medientyp Antibiotisches Medium 11
Produkttyp Antibiotisches Medium
Zusammensetzung Rinderextrakt 1,5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 4 g/l, Pepton 6 g/l, Dextrose 1 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologischer Antibiotikum-Assay mit Erythromycin/Neomycin-Agar
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.