missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Azid-Dextrose-Bouillon
Click to view available options
:
Azid-Dextrose-Bouillon; 500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EPa, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Azid-Dextrose-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Rindfleischextrakt 4,5 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 7,5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 7,5 g/l, Dextrose 7,5 g/l, Natriumchlorid 7,5 g/l, Natriumazid 0,2 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Selektive Isolierung von Streptokokken aus Wasser und Abwasser |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bottle Azide Dextrose Broth 500G
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Azide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur