missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Trockenkulturmedien: Biotin-Assay-Medium

Artikelnummer. 11778872
Click to view available options
:
Biotin-Assay-Medium; 100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11778872

Marke: BD 241910

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Bestimmung der Biotinkonzentration mittels mikrobiologischer Assay-Methode

Zertifizierungen

ISO, 9000

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Zertifizierung/Konformität ISO 9000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriert
Medientyp Biotin-Assay-Medium
Produkttyp Biotin-Assay-Medium
Zusammensetzung Vitaminassay-Casamino-Säuren 12 g/l, Dextrose 40 g/l, Natriumacetat 20 g/l, L-Cystin 0,2 g/l, DL-Tryptophan 0,2 g/l, Adeninsulfat 20 mg/l, Guanin-Hydrochlorid 20 mg/l, Uracil 20 mg/l, Thiamin-Hydrochlorid 2 mg/l, Riboflavin 2 mg/l, Niacin 2 mg/l, Calcium-Pantothenat 400 g/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 4 mg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat 0,4 g/l, Natriumchlorid 20 mg/l, Eisensulfat 20 mg/l, Mangansulfat 20 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Lactobacillus plantarum 8014
Verpackungsart Flasche
Menge 100 g
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.