Learn More
BD Difco™ Hirn-Herz-Infusionsagar
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
BHI-Agar hat sich bei der Kultivierung einer Vielzahl anspruchsvoller Mikroorganismen einschließlich vieler Arten von Krankheitserregern, Pilzen und Hefen als wirksam erwiesen. Kommt auch mit zusätzlichen Antibiotika bei der Isolierung von Pilzen zum Einsatz. Bezieht seine Nährstoffe aus der Hirn-Herz-Infusions-, Pepton- und Dextrose-Bestandteilen.
- Peptone und Infusion sind Quellen von organischem Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Vitaminen und Spurenelementen.
- Dextrose ist eine Kohlenhydratquelle, die Mikroorganismen durch fermentierende Wirkung nutzen.
- Das Medium wird durch Dinatriumphosphat gepuffert.
- Zur Vorbereitung der Lösung 52 g in 1 l Reinstwasser suspendieren
- PH (5,2% Lösung, 25 °C): 7,4 ±0,2
- Gute Kulturreaktion mit: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | BHI-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Kälberhirn (Infusion von 200 g) 7,7 g/l, Rinderherz (Infusion von 250 g) 9,8 g/l, Proteose-Pepton 10 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 2,5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615 |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |