missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: CzaPEK Lösungsagar
Click to view available options
:
CzaPEK Lösungsagar; 500 g
Beschreibung
- Mikrobiologische Medien
- Dehydriert
- Lösungsagar
- 500g
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SMWW |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | CzaPEK Lösungsagar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Saccharose 30 g/l, Natriumnitrat 2 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Kaliumchlorid 0,5 g/l, Eisensulfat 0,01 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchtung von Organismen, die anorganischen Stickstoff verwerten können |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur