Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: D/E (Dey/Engley)-Neutralisierungs-Bouillon
Artikelnummer. 11723533
Change view
Click to view available options
:
D/E-Neutralisierungsbouillon; 500 g
Artikelnummer.
11723533 D/E-Neutralisierungsbouillon; 500 g
1 options
Artikelnummer. 11723533
Marke: BD 281910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Testen von Desinfektionsmitteln und Hygieneeffizienz. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Dey/Engley-(D/E)-Neutralisierungsbouillon ist Teil einer großen Auswahl an Trockenmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedium
  • Dey/Engley(D/E)-Neutralisierungsbouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, USDA
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp D/E neutralisierende Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Dextrose 10 g/l, Natriumthioglykolat 1 g/l, Natriumthiosulfat 6 g/l, Natriumbisulfit 2,5 g/l, Polysorbat 80 5 g/l, Lecithin 7 g/l, Bromkresolviolett 0,02 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen von Desinfektionsmitteln und Hygieneeffizienz
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D/E Neutralizing Broth
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium bisulfite