Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: DNase Test Agar (Desoxyribonuklease-Test)
Artikelnummer. 11779052
Change view
Click to view available options
:
DNase Test Agar (Desoxyribonuklease-Test); 500 g
Artikelnummer.
11779052 DNase Test Agar (Desoxyribonuklease-Test); 500 g
1 options
Artikelnummer. 11779052
Marke: BD 263220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Differenziert Mikroorganismen anhand der DNase-Aktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität COMPF
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp DNase Test Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Tryptose 20 g/l, Desoxyribonukleinsäure 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Differenzierung von Mikroorganismen anhand der DNase-Aktivität
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g