Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: EC Medium
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackungsart:
Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Differenzierung und Zählung von fäkalen und nichtfäkalen Coliformen in Wasser, Abwasser, Schalentieren und Lebensmitteln
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Rezeptur: Tryptose 20 g/l, Lactose 5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1.5 g/l, Dipokaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1.5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l
Zertifizierungen
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | EC-Medium |
| Produkttyp | Medium für Bakterienwachstum |
| Zusammensetzung | Tryptose 20 g/l, Laktose 5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1,5 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Differenzierung und Zählung von fäkalen und nichtfäkalen Coliformen in Wasser, Abwasser, Schalentieren und Lebensmitteln |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: bile salts No. 3