Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granuliertes Agar
Artikelnummer. 11718233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11718233 2000 g 2 Kilogramm
10006334 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11718233 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 214510
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granulierter Agar wird sorgfältig auf Kulturreaktionen, Löslichkeit und Gelierungstemperatur überwacht.
Anwendungen:
  • Verfestigungsmittel für Kulturmedien
  • Granuliert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Konzentration 1,5%
Zusatzstoff Agar
Form Dehydriertes Granulat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine bakteriologische Anwendungen
Verpackungsart Behälter
Menge 2000 g