Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granuliertes Agar
Artikelnummer. p-4886723
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11718233
Marke: BD 214510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granulierter Agar wird sorgfältig auf Kulturreaktionen, Löslichkeit und Gelierungstemperatur überwacht.
Anwendungen:
  • Verfestigungsmittel für Kulturmedien
  • Granuliert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Konzentration 1,5%
Zusatzstoff Agar
Form Dehydriertes Granulat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine bakteriologische Anwendungen
Verpackungsart Behälter
Menge 2000 g