missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD 500G MEDIA 1 ISP

Artikelnummer. 11733503
Click to view available options
:
International Streptomyces Project(ISP)-Medium 1; 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11733503

Marke: BD 276910

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Internationales Streptomyces-Projekt TRYPTONE Hefeextrakt-Bouillon

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung <30 °C
Form Dehydriert
Medientyp ISP Hefe-Malz-Agar (Medium1)
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Pankreatischer Aufschluss von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medium 1 für internationales Streptomyces-Projekt (ISP)
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt