Learn More
BD 500G MEDIA 2 ISP (VE=500 g)
Artikelnummer. 11743503
Click to view available options
:
International Streptomyces Project(ISP)-Medium 2; 500 g
Artikelnummer. 11743503
Marke: BD 277010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Internationales Streptomyces-Projekt Hefemalzextrakt-Agar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp ISP Hefe-Malz-Agar (Medium 2)
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Hefeextrakt 4 g/l, Malzextrakt 10 g/l, Dextrose 4 g/l, Agar 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Charakterisierung von Streptomyzespezies gemäß dem Projekt 'International Streptomyces'
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g