Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: ISP-Medium 4
Click to view available options
:
International Streptomyces Project(ISP)-Medium 4; 500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | ISP Hefe-Malz-Agar (Medium 4) |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Lösliche Stärke 10 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat USP 1 g/l, Natriumchlorid 1 g/l, Ammoniumsulfat 2 g/l, Calciumcarbonat 2 g/l, Eisensulfat 1 mg/l, Manganchlorid 1 mg/l, Zinksulfat 1 mg/l, Agar 20 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Charakterisierung von Streptomyzespezies gemäß dem Projekt 'International Streptomyces' |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |