Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Laktobakterien-MRS-Agar
Artikelnummer. 11723553
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11723553 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11723553 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 288210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zum Kultivieren von Laktobazillen. BD Difco™ Dehydrierte Kulturmedien: Lactobacilli MRS Agar gehört zu einer großen Auswahl an Trockenmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • Laktobakterien-MRS-Agar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität COMPF, ISO, SMD
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriert
Medientyp MRS-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 20 g/l, Polysorbat 80 1 g/l, Ammoniumcitrat 2 g/l, Natriumacetat 5 g/l, Magnesiumsulfat 0,1 g/l, Mangansulfat 0,05 g/l, Dikaliumphosphat 2 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung von Laktobazillen
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g