Learn More
BD Difco™ Lactobakterien-MRS-Bouillon
Artikelnummer. 11713553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart Packungsgröße
11713553 500 g Flasche 500 Gramm
11793543 2 kg Eimer -
11703553 10 kg Eimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11713553 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 288130
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfohlen für die Isolierung, Auszählung und Kultivierung von Lactobacillus-Arten. BD™ Difco™ Lactobakterien-MRS-Bouillon unterstützt ein üppiges Wachstum von Lactobakterien aus oralen, fäkalen, Milchprodukten und anderen Quellen. Lieferung als praktisches, anwenderfreundliches, dehydriertes Pulver.
Difco™ Lactobacilli MRS-Bouillonpulver enthält Peptone und Dextrose. Diese Inhaltsstoffe liefern Stickstoff, Kohlenstoff und andere für das Wachstum notwendige Elemente. Polysorbat 80, Acetat, Magnesium und Mangan liefern Wachstumsfaktoren für die Kultivierung einer Vielzahl von Laktobazillen. Die oben genannten Inhaltsstoffe können das Wachstum einiger anderer Organismen als Laktobazillen hemmen.
  • Basierend auf den Formulierungen von deMan, Rogosa und Sharpe
  • Proben können direkt in Lactobacilli MRS-Bouillon inokuliert werden
  • Erzeugt eine gute Kulturreaktion mit: Lactobacillus delbrueckii (subsp. Racemosus) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 und Lactobacillus johnsonii 11506
  • pH-Wert (5.5 %-Lösung, 25 °C): 6.5 ± 0.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität COMPF, SMD
Farbe Gelbbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriertes Pulver
Medientyp MRS-Bouillon
Produkttyp Nährbouillon
Zusammensetzung Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 20 g/l, Polysorbat 80 1 g/l, Ammoniumcitrat 2 g/l, Natriumacetat 5 g/l, Magnesiumsulfat 0,1 g/l, Mangansulfat 0,05 g/l, Dikaliumphosphat 2 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung von Laktobazillen
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g