Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Leptospira Medienbasis EMJH
Artikelnummer. 11793513
Change view
Click to view available options
:
Leptospira-Medienbasis EMJH; 500 g
Artikelnummer.
11793513 Leptospira-Medienbasis EMJH; 500 g
1 options
Artikelnummer. 11793513
Marke: BD 279410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anwendung mit Leptospira Enrichment EMJH zur Kultivierung und Pflege von Leptospira
Anwendungen:
Für die Bewertung, Pflege, selektive Anreicherung, Differenzierung, Isolierung, Kultivierung, Vermehrung und den Nachweis von Bakterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SMWW
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp Leptospira Medienbasis
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Dinatriumhydrogenphosphat 1  g/l, Monokaliumphosphat 0,3 g/l, Natriumchlorid 1 g/l, Ammoniumchlorid 0,25 g/l, Thiamin 5 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendung mit Leptospira Enrichment EMJH zur Kultivierung und Pflege von Leptospira
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride