Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: M 17 Bouillon
Beschreibung
- Dehydriert
- Kulturmedium
- M 17-Bouillon
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Zertifizierungen
MPF, ISO
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | COMPF, ISO |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | M17-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Soja-Pepton 5 g/l, Rindfleischextrakt 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Ascorbinsäure 0,5 g/l, Magnesiumsulfat 0,25 g/l, Dinatriumbeta-Glycerophosphat 19 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gewinnung von Laktokokken aus Joghurt, Käseferment und anderen Milchprodukten |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |