Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: m-LES-Endo-Agar
Click to view available options
Menge:
100g
500 g
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Zum Zählen von Coliformen in Wasser durch Membranfiltration
Zählen von Coliformen in Wasser durch Membranfiltration
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Rezeptur: Hefeextrakt 1,2 g/l, Casiton 3,7 g/l, Thiopepton 3,7 g/l, Tryptose 7,5 g/l, Laktose 9,4 g/l, Dikaliumphosphat 3,3 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Natriumchlorid 3,7 g/l, Natriumdesoxycholat 0,1 g/l, Natriumlaurylsulfat 0,05 g/l, Natriumsulfit 1,6 g
Zertifizierungen
CE, COMPF, SMD, SMWW
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, COMPF, SMD, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | m-ENDO-Agar LES |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt 1,2 g/l, Casiton 3,7 g/l, Thiopepton 3,7 g/l, Tryptose 7,5 g/l, Laktose 9,4 g/l, Dikaliumphosphat 3,3 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Natriumchlorid 3,7 g/l, Natriumdesoxycholat 0,1 g/l, Natriumlaurylsulfat 0,05 g/l, Natriumsulfit 1,6 g/l, Basis-Fuchsin 0,8 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Zählen von Coliformen in Wasser durch Membranfiltration |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: basic fuchsin, sodium sulphite