Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Malzextrakt-Agar
Click to view available options
:
Malzextrakt-Agar; 500 g
Beschreibung
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Zertifizierungen
ISO 9001:2008, BAM, COMPF
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008, BAM, COMPF |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Malzextrakt-Agar |
| Produkttyp | Malzextrakt-Agar |
| Zusammensetzung | Maltose 12,75 g/l, Dextrin 2,75 g/l, Glycerol 2,35 g/l, Pepton 0,78 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolieren, Kultivieren und Zählen von Hefen und Schimmelpilzen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |