Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Marine-Agar 2216
Artikelnummer. 11718183
Click to view available options
:
Meeres-Agar 2216; 500 g
Artikelnummer. 11718183
Marke: BD 212185
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Isolierung, Züchtung und Auszählung heterotropher Meeresbakterien BD Difco™ Trockenkulturmedien: Meeres-Agar 2216 ist Bestandteil bei einer großen Auswahl von Trockenmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • Marine-Agar 2216
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Marine-Agar 2216
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Pepton 5 g/l, Hefeextrakt 1 g/l, Eisencitrat 0,1 g/l, Natriumchlorid 19,45 g/l, Magnesiumchlorid 8,8 g/l, Natriumsulfat 3,24 g/l, Calciumchlorid 1,8 g/l, Kaliumchlorid 0,55 g/l, Natriumbikarbonat 0,16 g/l, Kaliumbromid 0,08 g/l, Strontiumchlorid 34 mg/l, Borsäure 22 mg/l, Natriumsilikat 4 mg/l, Natriumfluorid 2,4 mg/l, Ammoniumnitrat 1,6 mg/l, Dinatriumhydrogenphosphat 8 mg/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung, Züchtung und Auszählung heterotropher Meeresbakterien
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride