Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Middlebrook 7H9-Kulturlösung
Beschreibung
- Zur Verwendung mit: Tween™ 80 oder Glycerin und Middlebrook ADC
- Dehydriert
- Kulturmedien
- Middlebrook 7H9-Kulturlösung
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Middlebrook-7H9-Kulturlösung |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Ammoniumsulfat 0,5 g/l, L-Glutaminsäure 0,5 g/l, Natriumcitrat 0,1 g/l, Pyridoxin 1 mg/l, Biotin 0,5 mg/l, Dinatriumhydrogenphosphat 2,5 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,04 g/l, Magnesiumsulfat 0,05 g/l, Calciumchlorid 0,5 mg/l, Zinksulfat 1 mg/l, Kupfersulfat 1 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchtung von Mykobakterien |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |