Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Mitis Salivarius-Agar
Product Code. 11712914
Click to view available options
:
Mitis Salivarius-Agar, 500 g
Product Code. 11712914
Brand: BD 229810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur selektiven Isolierung von S. mitis, S. salivarius und Enterokokken zusammen mit Chapman Tellurit-Lösung 1 % verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp Mitis-Salivarius-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 6 g/l, Proteose-Pepton 9 g/l, Proteose-Pepton 5 g/l, Dextrose 1 g/l, Saccharose 50 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Trypanblau 75 mg/l, Kristallviolett 0,8 mg/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zusammen mit Tellurit-Lösung 1 % zur Isolierung von Streptococcus mitis, S. salivarius und Enterokokken verwendet, insbesondere bei stark kontaminierten Proben
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g