Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Modifizierte Letheen-Bouillon (AOAC)
Click to view available options
:
Letheen-Bouillon; 500 g
Beschreibung
Anwendungen:
Für die Bewertung, Pflege, selektive Anreicherung, Differenzierung, Isolierung, Kultivierung, Vermehrung und den Nachweis von Bakterien
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BAM |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Letheen-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Letheen-Bouillon 25,7 g/l, Trypton 5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Hefeextrakt 2 g/l, Natriumbisulfit 0,1 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologische Bewertung von Kosmetika – inaktiviert Konservierungsmittel |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |