missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD 500G OAT FLOUR AGAR

Artikelnummer. 11748982
Click to view available options
:
Hafermehl-Agar; 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11748982

Marke: BD 255210

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Kultivierung von Pilzen, insbesondere für die macrospore Produktion

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp Hafermehl-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Haferbrei 60 g/l, Agar 12,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung von Pilzen, insbesondere für Makrosporenbildung
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt