Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Pantothenat-Assay-Medium
Beschreibung
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Pantothenat-Assay-Medium |
| Produkttyp | Pantothenat-Assay-Medium |
| Zusammensetzung | Vitaminassay-Casamino-Säuren 10 g/l, Dextrose 40 g/l, Natriumacetat 20 g/l, L-Cystin 0,4 g/l, DL-Tryptophan 0,2 g/l, Adeninsulfat 20 mg/l, Guanin-Hydrochlorid 20 mg/l, Uracil 20 mg/l, Thiamin-Hydrochlorid 200 μg/l, Riboflavin 400 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologischer Assay für Pantothenat |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.