Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Bouillon
Artikelnummer. 11738982
Click to view available options
:
Kartoffel-Dextrose-Bouillon; 500 g
Artikelnummer. 11738982
Marke: BD 254920
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für die Züchtung von Hefen und Schimmelpilzen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Die Kartoffel-Dextrose-Bouillon gehört zu einer großen Auswahl an Trockenmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • Kartoffeldextrose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp Kartoffel-Dextrose-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Kartoffelstärke (durch Infusion) 4 g/l, Dextrose 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung von Hefen und Schimmelpilzen
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g