missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Pseudomonas-Agar F
Click to view available options
:
Pseudomonas-Agar F, 500 g
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | BAM, CCAM |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Pseudomonas-Agar F |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Dikaliumphosphat 1,5 g/l, Magnesiumsulfat 1,5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Steigerung der Pyocyanin-Produktion durch Pseudomonas |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction