Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Riboflavin-Assay-Medium
Beschreibung
Bestellinformation
Die Preise beziehen sich auf eine Einheit, sofern nicht anders angegeben.
Zertifizierungen
AOAC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Riboflavin-Assay-Medium |
| Produkttyp | Riboflavin-Assay-Medium |
| Zusammensetzung | Dextrose 20 g/l, Natriumacetat 15 g/l, Vitaminassay Casaminosäuren 10 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, L-Asparagin 0,6 g/l, DL-Tryptophan 0,2 g/l, L-Cystin 0,2 g/l, Magnesiumsulfat (USP) 0,4 g/l, Adeninsulfat 20 mg/l, Guanin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologischer Assay von Riboflavin |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 g |