missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Reisextrakt-Agar
Beschreibung
- Rezeptur: Weißer Reis, Extrakt aus (Feststoffen) 5 g/l, Agar 20 g/l
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Reisextrakt-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Weißer Reis, Extrakt aus (Feststoffen) 5 g/l, Agar 20 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Förderung der Chlamydosporenbildung durch Candida albicans und C. stellatoidea als Mittel zur Differenzierung von anderen Candida-Arten |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?