Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Sabouraud-Agar, modifiziert (Dextrose-Agar Emmons)
Artikelnummer. 11723493
Change view
Click to view available options
:
Sabouraud-Agar, modifiziert (Dextrose-Agar Emmons), 500 g
Artikelnummer.
11723493 Sabouraud-Agar, modifiziert (Dextrose-Agar Emmons), 500 g
1 options
Artikelnummer. 11723493
Marke: BD 274720
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Kultivierung pathogener Pilze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SMWW
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Sabouraud-Agar, modifiziert (Dextrose-Agar Emmons)
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Enzymverdau von Casein 10 g/l, Dextrose 20 g/l, Agar 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung von Dermatophyten und anderen pathogenen und nicht pathogenen Pilzen aus klinische und nicht klinischen Proben
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g