Learn More
Gibco™ Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Artikelnummer. 16249891 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
50 kg
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität:
UF
Packungsgröße:
10 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Fertigungsqualität, Herstellungsqualität Packungsgröße
16249891 500 g UF 500 Gramm
16259891 10 kg UF 10 Kilogramm
16239951 50 kg UF 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16249891 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 292804
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wird für die Herstellung von Bakterien-, Insekten- und Säugetierzellkulturmedien verwendet.
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden is an animal origin-free and water-soluble extract of autolyzed yeast, enhanced for tissue culture (TC) applications. This product is a mixture of low molecular weight peptides, amino acids, carbohydrates (simple and complex), and vitamins. In addition to the performance-enhancing features of our TC yeastolate product, this offering can help reduce endotoxin and bioburden levels.
  • Tierfreies Hydrolysat aus dem wasserlöslichen Teil autolysierter Hefe.
  • Dieses Supplement enthält eine ultrafiltrierte Mischung aus Peptiden, Aminosäuren, Kohlenhydraten (einfach und komplex), Nukleosiden und Vitaminen.
  • Dieser Zusatz wurde häufig für die CHO-basierte Produktion von biotherapeutischen monoklonalen Antikörpern verwendet, die bei onkologischen und rheumatologischen Therapeutika und rekombinanten Proteinen verwendet werden.
  • Darüber hinaus kann dieses Supplement in Kombination mit einem Soja-Supplement, wie z. B.Gibco™ DifcoTM Select Phytone UF, verwendet werden, um eine optimale Titerleistung bei Prozessen auf Säugetierzellbasis zu erzielen, indem zusätzliche Vitamine und Kohlenhydrate bereitgestellt werden.
  • Als Nährstoff-Supplement für Bakterien-, Insekten- und Säugetierzellkulturen bestimmt
  • Verbessert die Wachstums- und Produktionseigenschaften von Sf9- und High-Five-Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Beige
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Beschreibung Beige, free-flowing, homogeneous fine powder
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp TC Yeastolate UF
Endotoxin-Gehalt 500 EU/mg
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Bakterien-, Insekten- und Säugetierzellkulturmedien
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität UF
pH 5,4 bis 7,2
Produktlinie Difco
Menge 500 g