Learn More
BD Difco™ Agar-Eigenschaften
Beschreibung
Technischer Agar eignet sich für viele bakteriologische Anwendungen. Dieser Agar ist nicht hochgradig verarbeitet, besitzt breitgefächertere technische Spezifikationen als andere Agars und wird nicht für das Züchten anspruchsvoller Organismen empfohlen. Er zeigt eine gute Kulturreaktion (in Nährbouillon) auf Escherichia coli 25922 und Staphylococcus aureus 25923.
- Verlust bei Trocknung („Loss On Drying“, LOD): ≤ 20%
- Asche (%): ≤ 6,5%
- Calcium μg/g (ppm): ≤3.000 ppm
- Magnesium μg/g (ppm): ≤1.300 ppm
- Schmelzpunkt: ≤85 ° C
- Gelierpunkt: 32–39 ° C
- Gelstärke: 613 g/cm3
- pH (1,5% Lösung, 25 °C): 5,9
- Sporenzahl: 4.300 CFU/g
- Standardplattenanzahl: 2.725 CFU/g
- Anorganische Substanzen: Kalzium 0,110 %, Chlorid 0,172 %, Kobalt <0,001 %, Kupfer <0,001 %, Eisen 0,002 %, Blei <0,001 %, Magnesium 0,093 %, Mangan <0,001 %, Nitrat <0,005 %, Phosphat 0,015 %, Kalium 0,124 %, Natrium 0,932 %, Sulfat 0,367 %, Sulfat 0,646 %, Zinn <0,001 %, Zink <0,001 %
Agar ist ein aus einer Gruppe rotvioletter Meeresalgen (Klasse Rhodophyceae) extrahiertes Phycocolloid. Agar ist das bevorzugte Geliermittel, da es bei Wachstumswärmeentwicklung bei vielen Krankheitserregern fest bleibt, und es ist auch resistent gegen eine Zersetzung durch bakterielle Enzyme. Agar schmilzt bei einer anderen Temperatur als der, bei der es erstarrt, eine Eigenschaft, die als Hysterese bezeichnet wird. Es ist im Allgemeinen gegen Scherkräfte resistent; unterschiedliche Agarsorten können jedoch unterschiedliche Gelstärken aufweisen. Agar wird in der Regel in 1–2 % Endkonzentration zur Verfestigung von Kulturmedien verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Farbe | Sehr leicht bis mittelbeige |
| Konzentration | 1,5% |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Zusatzstoff | Agar der technischen Qualität |
| Form | Dehydriertes Pulver |
| Güte | Eigenschaften |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bakteriologische Trockenkulturmedien |
| Verpackungsart | Behälter |
| Menge | 2 kg |